Merck
AMBH2D6F7FE5
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-formylthiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,600
250 MG
¥11,800
1 G
¥12,600
5 G
¥22,800
10 G
¥35,600
25 G
¥76,400
100 G
¥281,600
ベンダーカタログ番号: A110740-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,600
250 MG
¥11,800
1 G
¥12,600
5 G
¥22,800
10 G
¥35,600
25 G
¥76,400
100 G
¥281,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A110740-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H3BrOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H
InChI Key
MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow or Green Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1860-99-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)