Merck
AMBH2D6F7F6D
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)cyclohexanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,800
5 G
¥15,900
10 G
¥22,800
25 G
¥43,300
100 G
¥134,500
500 G
¥552,500
ベンダーカタログ番号: A438192-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,800
5 G
¥15,900
10 G
¥22,800
25 G
¥43,300
100 G
¥134,500
500 G
¥552,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A438192-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(benzyloxy)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C13H16O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
InChI Key
FFGVIYUANJAFJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2987-06-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)