Merck
AMBH2D6F7E47
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-6-methylnicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥16,200
1 G
¥25,200
5 G
¥76,900
ベンダーカタログ番号: A218813-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥16,200
1 G
¥25,200
5 G
¥76,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A218813-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-dichloro-6-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c1-4-2-6(8)5(3-10)7(9)11-4/h2H,1H3
InChI Key
BZKGFMCVNLCEJA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38367-36-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)