Merck
AMBH2D6F7E46
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-methylnicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,000
250 MG
¥39,600
ベンダーカタログ番号: A318959-100MG
¥25,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,000
250 MG
¥39,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A318959-100MG
¥25,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-5-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-2-6(3-9)7(8)10-4-5/h2,4H,1H3
InChI Key
OXULGZNPTSIVHO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65996-18-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)