Merck
AMBH2D6F7DC3
Ambeed, Inc.
Benzyl (3-aminopropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,600
1 G
¥19,300
5 G
¥48,200
10 G
¥74,500
25 G
¥148,900
100 G
¥421,100
ベンダーカタログ番号: A180023-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,600
1 G
¥19,300
5 G
¥48,200
10 G
¥74,500
25 G
¥148,900
100 G
¥421,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A180023-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl 3-aminopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c12-7-4-8-13-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9,12H2,(H,13,14)
InChI Key
JXWABCYGGVHAHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/46460-73-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/46460-73-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)