Merck
AMBH2D6F7376
Ambeed, Inc.
(2-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)phosphonic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,900
250 MG
¥43,800
1 G
¥98,700
5 G
¥274,500
ベンダーカタログ番号: A110664-100MG
¥29,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,900
250 MG
¥43,800
1 G
¥98,700
5 G
¥274,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A110664-100MG
¥29,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylphosphonic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12NO3P.ClH/c10-9(14(11,12)13)5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4H,5-6,10H2,(H2,11,12,13);1H
InChI Key
VZZDWKUDNIOOBD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416354-35-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1416354-35-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)