Merck
AMBH2D6F71DA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,900
1 G
¥11,500
5 G
¥17,300
10 G
¥25,400
25 G
¥51,300
100 G
¥179,800
ベンダーカタログ番号: A117963-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,900
1 G
¥11,500
5 G
¥17,300
10 G
¥25,400
25 G
¥51,300
100 G
¥179,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A117963-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-5-6-10(9)7(11)12-8(2,3)4/h5H,1,6,9H2,2-4H3
InChI Key
ZTWGIZOCAXOUOE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21075-86-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)