Merck
AMBH2D6F7155
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromo-3-methoxypicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥15,900
1 G
¥29,900
5 G
¥80,900
ベンダーカタログ番号: A167550-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥15,900
1 G
¥29,900
5 G
¥80,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A167550-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 6-bromo-3-methoxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-12-5-3-4-6(9)10-7(5)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
XCKUBONGWWQNJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/945954-94-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/945954-94-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)