Merck
AMBH2D6F7143
Ambeed, Inc.
3-Methylpiperidine-2,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,900
250 MG
¥23,900
1 G
¥51,300
ベンダーカタログ番号: A355058-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,900
250 MG
¥23,900
1 G
¥51,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A355058-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-methyl-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-4-2-3-5(8)7-6(4)9/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8,9)
InChI Key
DKCRDQKHMMPWPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29553-51-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)