Merck
AMBH2D6F7098
Ambeed, Inc.
9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥15,900
ベンダーカタログ番号: A107374-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥15,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
333.43
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A107374-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine
Inchi Code
1S/C25H19N/c26-20-15-16-22-21-13-7-8-14-23(21)25(24(22)17-20,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H,26H2
InChI Key
MQRGCMXCVJPWHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1268519-74-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)