Merck
AMBH2D6F7048
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2,3-dimethoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,100
250 MG
¥16,600
ベンダーカタログ番号: A171474-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,100
250 MG
¥16,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A171474-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4/c1-13-6-4-3-5(10)7(9(11)12)8(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
OXYSHPNWRGUQPS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/265670-72-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/265670-72-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)