Merck
AMBH2D6F6F82
Ambeed, Inc.
4-Benzoylphenyl acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥11,300
10 G
¥12,000
25 G
¥12,900
100 G
¥21,200
500 G
¥73,400
1 KG
¥119,300
ベンダーカタログ番号: A398305-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥11,300
10 G
¥12,000
25 G
¥12,900
100 G
¥21,200
500 G
¥73,400
1 KG
¥119,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A398305-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-benzoylphenyl acrylate
Inchi Code
1S/C16H12O3/c1-2-15(17)19-14-10-8-13(9-11-14)16(18)12-6-4-3-5-7-12/h2-11H,1H2
InChI Key
LTYBJDPMCPTGEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22535-49-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)