Merck
AMBH2D6F6F58
Ambeed, Inc.
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,400
250 MG
¥32,300
1 G
¥62,300
5 G
¥198,100
ベンダーカタログ番号: A277869-100MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,400
250 MG
¥32,300
1 G
¥62,300
5 G
¥198,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A277869-100MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-methoxy-4-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-6(2-3-9-7)5-8(10)11/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
TYKCMUMGTIJEMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/464152-38-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/464152-38-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)