Merck
AMBH2D6F6F50
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,100
250 MG
¥14,600
1 G
¥16,600
5 G
¥40,900
ベンダーカタログ番号: A109381-100MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,100
250 MG
¥14,600
1 G
¥16,600
5 G
¥40,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A109381-100MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-bromo-5-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c1-12-8-2-3-9(10)7(6-8)4-5-11/h2-3,6H,4H2,1H3
InChI Key
VSSZEBGUCILFSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27387-23-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/27387-23-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)