Merck
AMBH2D6F6F43
Ambeed, Inc.
3-Bromoquinolin-8-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,800
1 G
¥40,700
5 G
¥107,400
ベンダーカタログ番号: A107153-250MG
¥20,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,800
1 G
¥40,700
5 G
¥107,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A107153-250MG
¥20,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-4-6-2-1-3-8(11)9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
InChI Key
NDROWMOVSVLHDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139399-67-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/139399-67-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)