Merck
AMBH2D6F6EE9
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥15,900
1 G
¥39,600
5 G
¥130,300
ベンダーカタログ番号: A116903-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥15,900
1 G
¥39,600
5 G
¥130,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A116903-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6N2O3/c8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)9(11)12/h1-4H,8H2
InChI Key
LDKGAMZVANIDGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97271-97-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97271-97-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)