Merck
AMBH2D6F6E53
Ambeed, Inc.
4-Iodo-N,N-dimethylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-iodo-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10IN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChI Key
QYOPPZJZMFMBDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/698-70-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)