Merck
AMBH2D6F6D27
Ambeed, Inc.
(2-(Trifluoromethyl)thiazol-5-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,200
250 MG
¥29,400
1 G
¥67,800
5 G
¥233,000
ベンダーカタログ番号: A205959-100MG
¥25,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,200
250 MG
¥29,400
1 G
¥67,800
5 G
¥233,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A205959-100MG
¥25,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Inchi Code
1S/C5H4F3NOS/c6-5(7,8)4-9-1-3(2-10)11-4/h1,10H,2H2
InChI Key
CJKBHQFTYWBAQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131748-97-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/131748-97-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)