コンテンツへスキップ
Merck

AMBH2D6F6CA9

Ambeed, Inc.

(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl)methanol

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
240.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)

Iupac Name

[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-thienyl]methanol

Inchi Code

1S/C11H17BO3S/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-5-9(6-13)16-7-8/h5,7,13H,6H2,1-4H3

InChI Key

IBPANZFESPGCOB-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

Solid or semi-solid or lump or liquid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/864754-05-2.html

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)