Merck
AMBH2D6F6C6A
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,500
5 G
¥13,500
10 G
¥18,800
25 G
¥29,000
100 G
¥82,400
ベンダーカタログ番号: A134075-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,500
5 G
¥13,500
10 G
¥18,800
25 G
¥29,000
100 G
¥82,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A134075-1G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFNO2/c7-3-1-6(10(11)12)4(8)2-5(3)9/h1-2H
InChI Key
QVJCDJCNCFFOIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1311197-88-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1311197-88-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)