Merck
AMBH2D6F6C1B
Ambeed, Inc.
2,6-Dibromo-4-chloropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,000
250 MG
¥13,500
1 G
¥14,600
5 G
¥36,900
10 G
¥65,600
25 G
¥123,000
100 G
¥388,000
500 G
¥1,338,500
ベンダーカタログ番号: A134786-100MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,000
250 MG
¥13,500
1 G
¥14,600
5 G
¥36,900
10 G
¥65,600
25 G
¥123,000
100 G
¥388,000
500 G
¥1,338,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A134786-100MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,6-dibromo-4-chloropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2ClN/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H
InChI Key
ZDPXTYKMHYSMQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196156-59-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)