Merck
AMBH2D6F6C00
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3,4-pyridinediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥12,600
1 G
¥17,700
5 G
¥53,500
10 G
¥98,500
25 G
¥198,300
ベンダーカタログ番号: A350381-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥12,600
1 G
¥17,700
5 G
¥53,500
10 G
¥98,500
25 G
¥198,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.58
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A350381-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-chloro-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c6-5-1-3(7)4(8)2-9-5/h1-2H,8H2,(H2,7,9)
InChI Key
OQRXBXNATIHDQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89182-17-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)