Merck
AMBH2D6F6B92
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,000
5 G
¥27,700
25 G
¥95,400
ベンダーカタログ番号: A103186-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,000
5 G
¥27,700
25 G
¥95,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A103186-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3-fluoro-4-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
InChI Key
FEMLPDPJKINFGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/503315-74-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/503315-74-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)