Merck
AMBH2D6F6B76
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,100
250 MG
¥17,900
1 G
¥20,600
5 G
¥59,200
25 G
¥182,700
ベンダーカタログ番号: A125526-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,100
250 MG
¥17,900
1 G
¥20,600
5 G
¥59,200
25 G
¥182,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A125526-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(13)3-6/h1-4,13H
InChI Key
YHYNJGHMBMXAFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58914-34-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)