Merck
AMBH2D6F6B23
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (5-aminopyridin-2-yl)(methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,600
250 MG
¥13,700
1 G
¥21,500
ベンダーカタログ番号: A134670-100MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,600
250 MG
¥13,700
1 G
¥21,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A134670-100MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 5-amino-2-pyridinyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H17N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14(4)9-6-5-8(12)7-13-9/h5-7H,12H2,1-4H3
InChI Key
VRFFIXIFUOXXAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1039055-46-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)