Merck
AMBH2D6F6A93
Ambeed, Inc.
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,300
1 G
¥19,000
5 G
¥40,700
ベンダーカタログ番号: A131310-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,300
1 G
¥19,000
5 G
¥40,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A131310-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(2-chloroethyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12ClN.ClH/c1-5(2)7-4-3-6;/h5,7H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
SFRKVRBYLCHDBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6306-61-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)