Merck
AMBH2D6F6A90
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-(benzylamino)ethyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,600
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥25,000
10 G
¥41,800
25 G
¥86,200
ベンダーカタログ番号: A153751-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,600
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,400
5 G
¥25,000
10 G
¥41,800
25 G
¥86,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A153751-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2-(benzylamino)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H22N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-10-9-15-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,15H,9-11H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI Key
ZSJCBAQDXIZTTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174799-52-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)