Merck
AMBH2D6F6A7F
Ambeed, Inc.
4-((Trifluoromethyl)thio)benzene-1,2-diamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,200
1 G
¥25,900
5 G
¥70,300
ベンダーカタログ番号: A206901-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,200
1 G
¥25,900
5 G
¥70,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A206901-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(trifluoromethylthio)benzene-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F3N2S.2ClH/c8-7(9,10)13-4-1-2-5(11)6(12)3-4;;/h1-3H,11-12H2;2*1H
InChI Key
YPVPAPUNFXTHPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1313012-28-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)