Merck
AMBH2D6F6A76
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,800
5 G
¥13,700
10 G
¥17,100
25 G
¥28,800
100 G
¥82,000
ベンダーカタログ番号: A221949-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,800
5 G
¥13,700
10 G
¥17,100
25 G
¥28,800
100 G
¥82,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A221949-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-4-10-6(9)7(2,3)5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
JBDMHPJPFPMZLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14002-73-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)