Merck
AMBH2D6F5B3B
Ambeed, Inc.
(6-Cyanopyridin-3-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.93
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-cyano-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BN2O2/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11/h1-2,4,10-11H
InChI Key
JRWBBVDYZMMZOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1011722-07-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)