Merck
AMBH2D6F5B0B
Ambeed, Inc.
Silmitasertib
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥14,200
50 MG
¥26,800
100 MG
¥33,800
250 MG
¥53,900
1 G
¥135,200
ベンダーカタログ番号: A103748-10MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥14,200
50 MG
¥26,800
100 MG
¥33,800
250 MG
¥53,900
1 G
¥135,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
349.78
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A103748-10MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-(3-chloroanilino)benzo[c][2,6]naphthyridine-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C19H12ClN3O2/c20-12-2-1-3-13(9-12)22-18-15-6-7-21-10-16(15)14-5-4-11(19(24)25)8-17(14)23-18/h1-10H,(H,22,23)(H,24,25)
InChI Key
MUOKSQABCJCOPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1009820-21-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)