Merck
AMBH2D6F5AA2
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,400
250 MG
¥16,800
1 G
¥29,400
5 G
¥80,400
ベンダーカタログ番号: A253042-100MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,400
250 MG
¥16,800
1 G
¥29,400
5 G
¥80,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A253042-100MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C4H6N2S/c1-3-6-2-4(5)7-3/h2H,5H2,1H3
InChI Key
IDSUZAVUCMIBBS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89281-44-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89281-44-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)