Merck
AMBH2D6F599A
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,400
1 G
¥15,500
5 G
¥30,500
10 G
¥52,800
25 G
¥119,900
100 G
¥328,600
ベンダーカタログ番号: A161632-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,400
1 G
¥15,500
5 G
¥30,500
10 G
¥52,800
25 G
¥119,900
100 G
¥328,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.99
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A161632-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrF3N2O2/c7-5-4(6(8,9)10)1-3(2-11-5)12(13)14/h1-2H
InChI Key
WHTGDIMWBUVWJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956104-42-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)