Merck
AMBH2D6F596A
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥12,200
25 G
¥24,100
100 G
¥71,800
ベンダーカタログ番号: A116215-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥12,200
25 G
¥24,100
100 G
¥71,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A116215-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C11H16FN3/c1-14-4-6-15(7-5-14)11-3-2-9(13)8-10(11)12/h2-3,8H,4-7,13H2,1H3
InChI Key
GOPUCAPKOUZKPS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221198-99-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)