Merck
AMBH2D6F5942
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-Aminopropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5,8H2,1-3H3
InChI Key
ZJXHVYSDMUKUCA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15231-41-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)