Merck
AMBH2D6F58DF
Ambeed, Inc.
Methyl 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,900
1 G
¥37,100
5 G
¥124,600
ベンダーカタログ番号: A419027-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,900
1 G
¥37,100
5 G
¥124,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A419027-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-2-5-7(3-9-6)11-4-10-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
PTZVKSLCCQTAJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82523-07-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)