Merck
AMBH2D6F58AF
Ambeed, Inc.
4-(Bromomethyl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,800
250 MG
¥19,300
1 G
¥34,500
5 G
¥90,400
ベンダーカタログ番号: A149235-100MG
¥16,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,800
250 MG
¥19,300
1 G
¥34,500
5 G
¥90,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A149235-100MG
¥16,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H2,10,11)
InChI Key
KXODOFITUJNMKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58914-40-2.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)