Merck
AMBH2D6F5816
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,100
250 MG
¥20,600
1 G
¥51,300
ベンダーカタログ番号: A122172-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,100
250 MG
¥20,600
1 G
¥51,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.56
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A122172-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-chloro-3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H4ClN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11)
InChI Key
XERRFWUVFFKJNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/259793-90-3.html
Synonym
6-Chloro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)