Merck
AMBH2D6F580E
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-nitrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,100
1 G
¥12,200
5 G
¥21,200
10 G
¥33,400
25 G
¥44,700
ベンダーカタログ番号: A247766-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,100
1 G
¥12,200
5 G
¥21,200
10 G
¥33,400
25 G
¥44,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A247766-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-5-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrNO3/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChI Key
VJQGLUHOAIZTNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116632-23-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)