Merck
AMBH2D6F57E5
Ambeed, Inc.
1-(3-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥10,600
25 G
¥12,600
100 G
¥21,200
500 G
¥47,500
ベンダーカタログ番号: A134415-10G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥10,600
25 G
¥12,600
100 G
¥21,200
500 G
¥47,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A134415-10G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-amino-2-hydroxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-5(10)6-3-2-4-7(9)8(6)11/h2-4,11H,9H2,1H3
InChI Key
NLLYXOVHEQVWJF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70977-72-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)