Merck
AMBH2D6F57D2
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-methylpentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥13,100
5 G
¥22,400
10 G
¥31,800
25 G
¥53,300
ベンダーカタログ番号: A227059-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥13,100
5 G
¥22,400
10 G
¥31,800
25 G
¥53,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A227059-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-4-methyl-1-pentanol
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
InChI Key
VPSSPAXIFBTOHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/502-32-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)