Merck
AMBH2D6F57C2
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydroxyterephthalaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,600
250 MG
¥33,000
1 G
¥101,400
5 G
¥394,200
ベンダーカタログ番号: A250757-100MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,600
250 MG
¥33,000
1 G
¥101,400
5 G
¥394,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A250757-100MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,3-dihydroxyterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-2-6(4-10)8(12)7(5)11/h1-4,11-12H
InChI Key
RDXRJTTYBZXJNE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/148063-59-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)