Merck
AMBH2D6F574E
Ambeed, Inc.
Clenbuterol Impurity A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥28,800
250 MG
¥40,500
1 G
¥88,400
5 G
¥289,300
ベンダーカタログ番号: A126702-100MG
¥28,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥28,800
250 MG
¥40,500
1 G
¥88,400
5 G
¥289,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A126702-100MG
¥28,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-amino-3,5-dichlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-3H,10H2
InChI Key
LDCXVGKWQBEJRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62909-66-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/62909-66-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)