Merck
AMBH2D6F5738
Ambeed, Inc.
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,100
1 G
¥15,500
5 G
¥41,100
10 G
¥73,800
25 G
¥168,500
ベンダーカタログ番号: A211805-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,100
1 G
¥15,500
5 G
¥41,100
10 G
¥73,800
25 G
¥168,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.98
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A211805-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
5,5'-dibromo-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H6Br2N2/c11-7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(12)6-14-10/h1-6H
InChI Key
JNWPRPLNUUMYCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15862-18-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)