Merck
AMBH2D6F526F
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-bromophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,600
250 MG
¥12,900
1 G
¥19,500
5 G
¥64,700
ベンダーカタログ番号: A729251-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,600
250 MG
¥12,900
1 G
¥19,500
5 G
¥64,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A729251-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-amino-2-bromophenol
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2
InChI Key
ZSNIVQDQECTJAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100367-36-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)