Merck
AMBH2D6F5188
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥17,900
1 G
¥40,000
5 G
¥120,200
ベンダーカタログ番号: A436683-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥17,900
1 G
¥40,000
5 G
¥120,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.53
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A436683-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-3-(trifluoromethyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-3(5(7,8)9)10-1-2-11-4/h1-2H
InChI Key
FXNHOYJCHUHVNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191340-90-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)