Merck
AMBH2D6F5112
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,200
ベンダーカタログ番号: A122629-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A122629-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2S/c1-3-13-7(12)6-5(9)4-10-8(11-6)14-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
HAZCVNCWMFKYJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74840-38-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74840-38-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)