Merck
AMBH2D6F50BC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,100
1 G
¥17,900
5 G
¥25,400
25 G
¥95,000
ベンダーカタログ番号: A255816-250MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,100
1 G
¥17,900
5 G
¥25,400
25 G
¥95,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A255816-250MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-5-3-1-2-4(8(10,11)12)6(5)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
InChI Key
AZERNJLIPMDNFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/177420-64-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)