Merck
AMBH2D6F508D
Ambeed, Inc.
8-Fluoro-1-tetralone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥61,400
50 MG
¥100,300
100 MG
¥163,000
250 MG
¥272,100
ベンダーカタログ番号: A144625-25MG
¥61,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥61,400
50 MG
¥100,300
100 MG
¥163,000
250 MG
¥272,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A144625-25MG
¥61,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C10H9FO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1,3,5H,2,4,6H2
InChI Key
RYMWBQHSBRCBQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/628731-58-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)