Merck
AMBH2D6F5089
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,000
250 MG
¥16,800
1 G
¥18,600
5 G
¥50,200
ベンダーカタログ番号: A120996-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,000
250 MG
¥16,800
1 G
¥18,600
5 G
¥50,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A120996-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-9-5-8-4-6(9)3-7-1;;/h4-5,7H,1-3H2;2*1H
InChI Key
GIHBJMRXMFIYPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/165894-10-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)